Imprimer
4-Amino-2-methoxy-5-nitropyridine
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): 2-Methoxy-5-nitropyridin-4-amine
OR42159-1G OR42159-250MG
APOSOR42159-1GEA 133 EUR
APOSOR42159-1G APOSOR42159-250MG
4-Amino-2-methoxy-5-nitropyridine
4-Amino-2-methoxy-5-nitropyridine
Formule: C₆H₇N₃O₃
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD11977410
Numéro CAS: 127356-38-1