Imprimer
4-Bromo-2-(methylsulphonyl)benzonitrile
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): 5-Bromo-2-cyanophenyl methyl sulphone
OR42106-1G OR42106-250MG OR42106-5G
APOSOR42106-1GEA 174 EUR
APOSOR42106-1G APOSOR42106-250MG APOSOR42106-5G
4-Bromo-2-(methylsulphonyl)benzonitrile
4-Bromo-2-(methylsulphonyl)benzonitrile
Formule: C₈H₆BrNO₂S
Point de fusion: 142…144 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD12828670
Numéro CAS: 1208402-11-2
UN: 3439
ADR: 6.1,III