2-Cyclopropyl-4-iodoaniline
Marques : Apollo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Formule:
C₉H₁₀IN Température de stockage: Congélateur |
Numéro MDL:
MFCD27938271 Numéro CAS: 1704065-05-3 |