Imprimer
1-Bromo-4-(3-bromoprop-1-ynyl)benzene 95%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
OR42054-1G OR42054-250MG OR42054-5G
APOSOR42054-1GEA 98.6 EUR
APOSOR42054-1G APOSOR42054-250MG APOSOR42054-5G
1-Bromo-4-(3-bromoprop-1-ynyl)benzene 95%
1-Bromo-4-(3-bromoprop-1-ynyl)benzene
Formule: C₉H₆Br₂
Température de stockage: Congélateur
Numéro MDL: MFCD22482470
Numéro CAS: 173019-84-6