Imprimer
1-Bromo-2-(3-bromoprop-1-ynyl)benzene 96%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
Synonyme(s): 1-Bromo-2-(3-bromoprop-1-yn-1-yl)benzene
OR42052-1G OR42052-250MG OR42052-5G
APOSOR42052-1GEA 395 EUR
APOSOR42052-1G APOSOR42052-250MG APOSOR42052-5G
1-Bromo-2-(3-bromoprop-1-ynyl)benzene 96%
1-Bromo-2-(3-bromoprop-1-ynyl)benzene
Formule: C₉H₆Br₂
Température de stockage: Congélateur
Numéro MDL: MFCD22482445
Numéro CAS: 1228107-22-9