Imprimer
3-(4-Bromophenyl)prop-2-yn-1-ol 97%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
OR42051-1G OR42051-250MG OR42051-5G
APOSOR42051-1GEA 79.9 EUR
APOSOR42051-1G APOSOR42051-250MG APOSOR42051-5G
3-(4-Bromophenyl)prop-2-yn-1-ol 97%
3-(4-Bromophenyl)prop-2-yn-1-ol
Formule: C₉H₇BrO
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD01250510
Numéro CAS: 37614-58-7