Methyl 4-bromo-3-(chlorosulphonyl)benzoate
Marques : Apollo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Danger
|
Formule:
C₈H₆BrClO₄S Poids moléculaire: 313.553 g/mol Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD12169456 Numéro CAS: 168969-13-9 UN: 3261 ADR: 8 III |