Imprimer
6-Bromo-4-chloro-7-methylquinoline
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
OR42034-1G OR42034-250MG
APOSOR42034-1GEA 476 EUR
APOSOR42034-1G APOSOR42034-250MG
6-Bromo-4-chloro-7-methylquinoline
6-Bromo-4-chloro-7-methylquinoline
Formule: C₁₀H₇BrClN
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD12674991
Numéro CAS: 1189106-57-7