Imprimer
1-[(1,3-Dioxolan-2-yl)methyl]piperazine
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): 2-[(Piperazin-1-yl)methyl]-1,3-dioxolane, (Piperazin-1-yl)acetaldehyde ethylene acetal
OR4188-1G OR4188-5G
APOSOR4188-1GEA 0 EUR
APOSOR4188-1G APOSOR4188-5G
1-[(1,3-Dioxolan-2-yl)methyl]piperazine
1-[(1,3-Dioxolan-2-yl)methyl]piperazine
Formule: C₈H₁₆N₂O₂
Poids moléculaire: 172.225 g/mol
Densité: 1.492 g/cm³ (25 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD02093541
Numéro CAS: 682802-92-2