Imprimer
N-Methyl-N-phenyl-2-(piperazin-1-yl)acetamide 97%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): 1-{2-[Methyl(phenyl)amino]-2-oxoethyl}piperazine, {Methyl[(piperazin-1-yl)acetyl]amino]benzene
OR4185-10G OR4185-2G OR4185-5G
APOSOR4185-10GEA 168 EUR
APOSOR4185-10G APOSOR4185-2G APOSOR4185-5G
N-Methyl-N-phenyl-2-(piperazin-1-yl)acetamide 97%
N-Methyl-N-phenyl-2-(piperazin-1-yl)acetamide
Formule: C₁₃H₁₉N₃O
Poids moléculaire: 233.309 g/mol
Point de fusion: 68…70 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00040792
Numéro CAS: 318280-95-4