Imprimer
1-(4-Phenylbut-1-yl)piperazine 99%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
OR4171-2G OR4171-10G
APOSOR4171-2GEA 151 EUR
APOSOR4171-2G APOSOR4171-10G
1-(4-Phenylbut-1-yl)piperazine 99%
1-(4-Phenylbut-1-yl)piperazine
Formule: C₁₄H₂₂N₂
Point d'ébullition: 110…112 °C (0,3 mm Hg)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD02093540
Numéro CAS: 97480-93-8