Imprimer
3-Bromo-2,2-bis(bromomethyl)propanoic acid
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
OR41167-25G OR41167-5G OR41167-100G
APOSOR41167-25GEA 0 EUR
APOSOR41167-25G APOSOR41167-5G APOSOR41167-100G
3-Bromo-2,2-bis(bromomethyl)propanoic acid
3-Bromo-2,2-bis(bromomethyl)propanoic acid
Formule: C₅H₇Br₃O₂
Poids moléculaire: 338.82 g/mol
Point de fusion: 97…99 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00128769
Numéro CAS: 52813-48-6