Imprimer
3-Bromopiperidine-2,6-dione 95%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
OR41150-250MG OR41150-1G OR41150-5G OR41150-25G
APOSOR41150-250MGEA 21.5 EUR
APOSOR41150-250MG APOSOR41150-1G APOSOR41150-5G APOSOR41150-25G
3-Bromopiperidine-2,6-dione 95%
3-Bromopiperidine-2,6-dione
Formule: C₅H₆BrNO₂
Point de fusion: 107 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD11053059
Numéro CAS: 62595-74-8