Imprimer
4-Azaindole-2-carboxylic acid 98%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
OR41130-250MG OR41130-1G
APOSOR41130-250MGEA 21.5 EUR
APOSOR41130-250MG APOSOR41130-1G
4-Azaindole-2-carboxylic acid 98%
4-Azaindole-2-carboxylic acid
Formule: C₈H₆N₂O₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD09955613
Numéro CAS: 17288-35-6