3-Chloro-4-(methylsulphonyl)thiophene-2-carboxylic acid
Marques : Apollo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Synonyme(s):
2-Carbonyl-3-chloro-4-(methylsulphonyl)thiophene, 5-Carboxy-4-chlorothien-3-yl methyl sulphone
Formule:
C₆H₅ClO₄S₂ Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00067947 Numéro CAS: 175201-86-2 |