(4-Prop-2-ynoxyphenyl)boronic acid, pinacol ester 95%
Marques : Apollo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Formule:
C₁₅H₁₉BO₃ Température de stockage: Réfrigérateur |
Numéro MDL:
MFCD32177102 Numéro CAS: 2280980-72-3 |