Imprimer
1-Bromo-4-prop-2-ynoxy-benzene 99%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): 1-Bromo-4-(prop-2-yn-1-yloxy)benzene
OR40819-10G OR40819-1G OR40819-5G
APOSOR40819-10GEA 696 EUR
APOSOR40819-10G APOSOR40819-1G APOSOR40819-5G
1-Bromo-4-prop-2-ynoxy-benzene 99%
1-Bromo-4-prop-2-ynoxy-benzene
Formule: C₉H₇BrO
Point d'ébullition: 144 °C (24 mm Hg)
Densité: 1,468 g/cm³ (25 °C)
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD09946935
Numéro CAS: 33133-45-8