Imprimer
3-(Cyclopropyl)thiophene
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
OR40807-1G OR40807-250MG
APOSOR40807-1GEA 77 EUR
APOSOR40807-1G APOSOR40807-250MG
3-(Cyclopropyl)thiophene
3-(Cyclopropyl)thiophene
Formule: C₇H₈S
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD25962002
Numéro CAS: 29576-51-0