Imprimer
2-Bromo-5-(cyclopropyl)thiophene
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
OR40806-1G OR40806-250MG OR40806-5G
APOSOR40806-1GEA 348 EUR
APOSOR40806-1G APOSOR40806-250MG APOSOR40806-5G
2-Bromo-5-(cyclopropyl)thiophene
2-Bromo-5-(cyclopropyl)thiophene
Formule: C₇H₇BrS
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD12033270
Numéro CAS: 29481-27-4