Imprimer
(2,4-Dichloro-3,5-dimethylphenoxy)acetic acid
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
OR40781-1G OR40781-250MG
APOSOR40781-1GEA 136 EUR
APOSOR40781-1G APOSOR40781-250MG
(2,4-Dichloro-3,5-dimethylphenoxy)acetic acid
(2,4-Dichloro-3,5-dimethylphenoxy)acetic acid
Formule: C₁₀H₁₀Cl₂O₃
Point de fusion: 145…148 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD28102587
Numéro CAS: 19545-97-2