8-Chloro-1-iodophenazine
Marques : Apollo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Formule:
C₁₂H₆ClIN₂ Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD32111675 Numéro CAS: 2367002-69-3 |