Imprimer
2-Bromo-4-cyclopropylaniline 96%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
OR40777-1G OR40777-250MG OR40777-5G
APOSOR40777-1GEA 493 EUR
APOSOR40777-1G APOSOR40777-250MG APOSOR40777-5G
2-Bromo-4-cyclopropylaniline 96%
2-Bromo-4-cyclopropylaniline
Formule: C₉H₁₀BrN
Poids moléculaire: 212.086 g/mol
Température de stockage: Congélateur
Numéro MDL: MFCD21099997
Numéro CAS: 1353857-13-2