Imprimer
9-(Bromomethyl)anthracene 95%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
OR40727-5G OR40727-1G OR40727-250MG
APOSOR40727-5GEA 654 EUR
APOSOR40727-5G APOSOR40727-1G APOSOR40727-250MG
9-(Bromomethyl)anthracene 95%
9-(Bromomethyl)anthracene
Formule: C₁₅H₁₁Br
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00096212
Numéro CAS: 2417-77-8
UN: 3077
ADR: 9+EHS,III