Imprimer
(2S)-4-Iodo-2-isopropyl-2,3-dihydro-1H-pyrrolo[2,3-b]pyridine 95%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
OR40696-1G OR40696-250MG
APOSOR40696-1GEA 766 EUR
APOSOR40696-1G APOSOR40696-250MG
(2S)-4-Iodo-2-isopropyl-2,3-dihydro-1H-pyrrolo[2,3-b]pyridine 95%
(2S)-4-Iodo-2-isopropyl-2,3-dihydro-1H-pyrrolo[2,3-b]pyridine
Formule: C₁₀H₁₃IN₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD31793561
Numéro CAS: 2366997-22-8