Imprimer
4-Bromo-2-iodobenzaldehyde 97%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
OR40677-1G OR40677-250MG OR40677-5G
APOSOR40677-1GEA 34.8 EUR
APOSOR40677-1G APOSOR40677-250MG APOSOR40677-5G
4-Bromo-2-iodobenzaldehyde 97%
4-Bromo-2-iodobenzaldehyde
Formule: C₇H₄BrIO
Poids moléculaire: 310.915 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD18391619
Numéro CAS: 1261470-87-4