Imprimer
3-Bromo-5-iodobenzaldehyde
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
OR40676-1G OR40676-5G
APOSOR40676-1GEA 116 EUR
APOSOR40676-1G APOSOR40676-5G
3-Bromo-5-iodobenzaldehyde
3-Bromo-5-iodobenzaldehyde
Formule: C₇H₄BrIO
Poids moléculaire: 310.915 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD07779024
Numéro CAS: 188813-09-4