Imprimer
2-Bromo-5-iodobenzaldehyde
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
OR40674-1G OR40674-5G OR40674-10G
APOSOR40674-1GEA 0 EUR
APOSOR40674-1G APOSOR40674-5G APOSOR40674-10G
2-Bromo-5-iodobenzaldehyde
2-Bromo-5-iodobenzaldehyde
Formule: C₇H₄BrIO
Point de fusion: 105…107 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD07779027
Numéro CAS: 1032231-24-5