(2S)-(+)-2-(Hydroxymethyl)tetrahydrofuran 96%
Marques : Apollo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Formule:
C₅H₁₀O₂ Point d'ébullition: 80…83 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD04972320 Numéro CAS: 57203-01-7 |