Imprimer
4-Bromo-2-iodobenzyl bromide 97%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
Synonyme(s): α,4-Dibromo-2-iodotoluene, 4-Bromo-1-(bromomethyl)-2-iodobenzene
OR40663-1G OR40663-250MG OR40663-5G
APOSOR40663-1GEA 66.7 EUR
APOSOR40663-1G APOSOR40663-250MG APOSOR40663-5G
4-Bromo-2-iodobenzyl bromide 97%
4-Bromo-2-iodobenzyl bromide
Formule: C₇H₅Br₂I
Poids moléculaire: 375.827 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD18391672
Numéro CAS: 885681-96-9
UN: 3261
ADR: 8 II