Imprimer
3-Bromo-5-iodobenzyl bromide
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
Synonyme(s): α,3-Dibromo-5-iodotoluene, 1-Bromo-3-(bromomethyl)-5-iodobenzene
OR40662-1G OR40662-250MG
APOSOR40662-1GEA 174 EUR
APOSOR40662-1G APOSOR40662-250MG
3-Bromo-5-iodobenzyl bromide
3-Bromo-5-iodobenzyl bromide
Formule: C₇H₅Br₂I
Poids moléculaire: 375.827 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD18391671
Numéro CAS: 1261553-05-2
UN: 3261
ADR: 8 II