2-Bromo-4-iodobenzyl bromide 95+%
Marques : Apollo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Danger
|
Synonyme(s):
α,2-Dibromo-4-iodotoluene, 2-Bromo-1-(bromomethyl)-4-iodobenzene
Formule:
C₇H₅Br₂I Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD18391667 Numéro CAS: 1261776-07-1 UN: 3261 ADR: 8,II |