Imprimer
(3R)-3-Aminopentanoic acid hydrochloride
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): (3R)-3-Aminovaleric acid hydrochloride
OR40585-1G OR40585-250MG
APOSOR40585-1GEA 342 EUR
APOSOR40585-1G APOSOR40585-250MG
(3R)-3-Aminopentanoic acid hydrochloride
(3R)-3-Aminopentanoic acid hydrochloride
Formule: C₅H₁₁NO₂·ClH
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD08702981
Numéro CAS: 952650-02-1