Imprimer
3-Bromo-4-iodophenol 97%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
OR40578-1G OR40578-250MG OR40578-5G
APOSOR40578-1GEA 166 EUR
APOSOR40578-1G APOSOR40578-250MG APOSOR40578-5G
3-Bromo-4-iodophenol 97%
3-Bromo-4-iodophenol
Formule: C₆H₄BrIO
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD17000017
Numéro CAS: 1037298-05-7