Imprimer
4-(5-Methyl-1,3,4-oxadiazol-2-yl)benzyl alcohol
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
OR40512-1G OR40512-250MG
APOSOR40512-1GEA 650 EUR
APOSOR40512-1G APOSOR40512-250MG
4-(5-Methyl-1,3,4-oxadiazol-2-yl)benzyl alcohol
4-(5-Methyl-1,3,4-oxadiazol-2-yl)benzyl alcohol
Formule: C₁₀H₁₀N₂O₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD12022274
Numéro CAS: 179055-98-2