Imprimer
6-Hydroxy-3-methyl-7-nitro-1,2-benzisoxazole
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): 3-Methyl-7-nitro-1,2-benzisoxazol-6-ol, 6-Hydroxy-3-methyl-7-nitrobenzo[d]isoxazole
OR40444-1G OR40444-500MG
APOSOR40444-1GEA 864 EUR
APOSOR40444-1G APOSOR40444-500MG
6-Hydroxy-3-methyl-7-nitro-1,2-benzisoxazole
6-Hydroxy-3-methyl-7-nitro-1,2-benzisoxazole
Formule: C₈H₆N₂O₄
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD14586346
Numéro CAS: 112429-42-2