4-(Bromomethyl)-3-iodobenzonitrile
Marques : Apollo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Danger
|
Synonyme(s):
4-Cyano-2-iodobenzyl bromide
Formule:
C₈H₅BrIN Température de stockage: Réfrigérateur |
Numéro MDL:
MFCD16872046 Numéro CAS: 182287-63-4 UN: 1759 ADR: 8,III |