3-Bromo-5-methoxybenzaldehyde 95%
Marques : Apollo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Synonyme(s):
3-Bromo-5-formylanisole, 5-Bromo-m-anisaldehyde
Formule:
C₈H₇BrO₂ Poids moléculaire: 215.044 g/mol Point de fusion: 68…72 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD06797975 Numéro CAS: 262450-65-7 |