Imprimer
2-(Chloromethyl)-4,6-dimethoxypyrimidine
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
OR4037-1G OR4037-5G OR4037-250MG
APOSOR4037-1GEA 119 EUR
APOSOR4037-1G APOSOR4037-5G APOSOR4037-250MG
2-(Chloromethyl)-4,6-dimethoxypyrimidine
2-(Chloromethyl)-4,6-dimethoxypyrimidine
Formule: C₇H₉ClN₂O₂
Point de fusion: 39…42 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00274539
Numéro CAS: 114108-86-0
UN: 2811
ADR: 6.1,III