Imprimer
3-Chloro-6-methoxy-N-methylpyridine-2-carboxamide
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): 3-Chloro-6-methoxy-N-methylpicolinamide, 3-Chloro-6-methoxy-2-(methylcarbamoyl)pyridine
OR40367-1G OR40367-250MG
APOSOR40367-1GEA 145 EUR
APOSOR40367-1G APOSOR40367-250MG
3-Chloro-6-methoxy-N-methylpyridine-2-carboxamide
3-Chloro-6-methoxy-N-methylpyridine-2-carboxamide
Formule: C₈H₉ClN₂O₂
Point de fusion: 130…132 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD17676112
Numéro CAS: 1257535-58-2