Imprimer
Methyl 3-chloro-6-methoxypyridine-2-carboxylate
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
OR40357-1G OR40357-250MG
APOSOR40357-1GEA 91.5 EUR
APOSOR40357-1G APOSOR40357-250MG
Methyl 3-chloro-6-methoxypyridine-2-carboxylate
Methyl 3-chloro-6-methoxypyridine-2-carboxylate
Formule: C₈H₈ClNO₃
Point d'ébullition: 80…84 °C (0,5 mm Hg)
Point de fusion: 32…34 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD14698010
Numéro CAS: 175965-91-0