Imprimer
3-Hydrazinopyridazine hydrochloride 95%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): (Pyridazin-3-yl)hydrazine hydrochloride
OR40349-1G OR40349-5G OR40349-250MG OR40349-500MG
APOSOR40349-1GEA 301 EUR
APOSOR40349-1G APOSOR40349-5G APOSOR40349-250MG APOSOR40349-500MG
3-Hydrazinopyridazine hydrochloride 95%
3-Hydrazinopyridazine hydrochloride
Formule: C₄H₆N₄·ClH
Point de fusion: 210…212 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD11226159
Numéro CAS: 117043-87-5