Imprimer
N-(2,3-Dimethylbenzyl)cyclopropylamine hydrochloride
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
Synonyme(s): N-Cyclopropyl-2,3-dimethylbenzylamine hydrochloride, 3-[(Cyclopropylamino)methyl]-o-xylene hydrochloride
OR40329-1G OR40329-250MG
APOSOR40329-1GEA 621 EUR
APOSOR40329-1G APOSOR40329-250MG
N-(2,3-Dimethylbenzyl)cyclopropylamine hydrochloride
N-(2,3-Dimethylbenzyl)cyclopropylamine hydrochloride
Formule: C₁₂H₁₇N·ClH
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD17168270
Numéro CAS: 909702-86-9
UN: 1759
ADR: 8,III