Imprimer
N-(3,4-Dimethylbenzyl)cyclopropylamine hydrochloride
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
Synonyme(s): 4-[(Cyclopropylamino)methyl]-o-xylene hydrochloride, N-(3,4-Dimethylbenzyl)cyclopropanamine hydrochloride, N-Cyclopropyl-3,4-dimethylbenzylamine hydrochloride
OR40328-1G OR40328-250MG
APOSOR40328-1GEA 229 EUR
APOSOR40328-1G APOSOR40328-250MG
N-(3,4-Dimethylbenzyl)cyclopropylamine hydrochloride
N-(3,4-Dimethylbenzyl)cyclopropylamine hydrochloride
Formule: C₁₂H₁₇N·ClH
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD17168269
Numéro CAS: 1257535-33-3
UN: 1759
ADR: 8,III