Imprimer
3-(But-1-yl)heptan-2-one
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): 3-(But-1-yl)-2-oxoheptane, 1,1-Di(but-1-yl)acetone
OR40326-250MG OR40326-500MG
APOSOR40326-250MGEA 227 EUR
APOSOR40326-250MG APOSOR40326-500MG
3-(But-1-yl)heptan-2-one
3-(But-1-yl)heptan-2-one
Formule: C₁₁H₂₂O
Poids moléculaire: 170.292 g/mol
Point d'ébullition: 85…88 °C (8 mm Hg)
Densité: 0.82 g/cm³ (25 °C)
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00027255
Numéro CAS: 997-69-3
UN: 1993
ADR: 3 III