Imprimer
3-(4-Bromophenyl)-2-methylpropanoic acid
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): 2-(4-Bromobenzyl)propanoic acid, 3-(4-Bromophenyl)-2-methylpropionic acid
OR40318-1G OR40318-250MG OR40318-100MG
APOSOR40318-1GEA 415 EUR
APOSOR40318-1G APOSOR40318-250MG APOSOR40318-100MG
3-(4-Bromophenyl)-2-methylpropanoic acid
3-(4-Bromophenyl)-2-methylpropanoic acid
Formule: C₁₀H₁₁BrO₂
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD12152839
Numéro CAS: 66735-01-1