Imprimer
Methyl 5-methylisoxazole-4-carboxylate
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s): 4-(Methoxycarbonyl)-5-methylisoxazole
OR40304-1G OR40304-100MG OR40304-250MG OR40304-500MG OR40304-2.5G
APOSOR40304-1GEA 301 EUR
APOSOR40304-1G APOSOR40304-100MG APOSOR40304-250MG APOSOR40304-500MG APOSOR40304-2.5G
Methyl 5-methylisoxazole-4-carboxylate
Methyl 5-methylisoxazole-4-carboxylate
Formule: C₆H₇NO₃
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD09756501
Numéro CAS: 100047-54-9