Imprimer
5-Bromo-3-chloroisoquinoline
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
OR40227-1G OR40227-250MG
APOSOR40227-1GEA 215 EUR
APOSOR40227-1G APOSOR40227-250MG
5-Bromo-3-chloroisoquinoline
5-Bromo-3-chloroisoquinoline
Formule: C₉H₅BrClN
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD11044700
Numéro CAS: 1029720-67-9