(2R)-2-{[(tert-Butoxycarbonyl)amino]methyl}-3-methylbutanoic acid
Marques : Apollo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Formule:
C₁₁H₂₁NO₄ Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD07372880 Numéro CAS: 191664-14-9 |