Imprimer
1,5-Dimethyl-1H-indazole-6-boronic acid
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
OR40167-1G OR40167-250MG
APOSOR40167-1GEA 136 EUR
APOSOR40167-1G APOSOR40167-250MG
1,5-Dimethyl-1H-indazole-6-boronic acid
1,5-Dimethyl-1H-indazole-6-boronic acid
Formule: C₉H₁₁BN₂O₂
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD12028659
Numéro CAS: 1310383-98-2