Imprimer
1,3-Dimethyl-1H-indazole-6-boronic acid
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): (1,3-Dimethyl-1H-indazol-6-yl)boronic acid, 6-Borono-1,3-dimethyl-1H-indazole
OR40165-250MG OR40165-100MG
APOSOR40165-250MGEA 58 EUR
APOSOR40165-250MG APOSOR40165-100MG
1,3-Dimethyl-1H-indazole-6-boronic acid
1,3-Dimethyl-1H-indazole-6-boronic acid
Formule: C₉H₁₁BN₂O₂
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD12028657
Numéro CAS: 1310405-37-8